SAB1400391
Monoclonal Anti-SSSCA1 antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-p27
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SSSCA1(10534)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MALNGAEVDDFSWEPPTEAETKVLQARRERQDRISRLMGDYLLRGYRVLGETCADCGTILLQDKQRKIYCVACQELDSDVDKDNPALNAQAALSQAREHQLASASELPLGSRPAPQPPVPRPEHCEGAAAGLKAAQGPPAPAVPPNTDVMACTQTALLQKLTWASAELGSSTSLETSIQLCGLIRACAEALRSLQQLQH
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)