SAB1306260
ANTI-CONNEXIN 43(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Connexin-43, GJA1, GJAL, Gap junction 43 kDa heart protein, Gap junction alpha-1 protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43008 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GJA1(2697)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)