SAB1300526
Anti-SUMO4 (V55 Mutant) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-Small ubiquitin-like modifier 4, Anti-Small ubiquitin-like protein 4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
mutation (Val55)
Angaben zum Gen
human ... SUMO4(387082)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated peptide CEPRGLS(V)KQIRFRFG selected from human SUMO4. This antibody is affinity purified using peptides CEPRGLS(V)KQIRFRFG (positive selection) and CEPRGLS(M)KQIRFRFG (negative selection).
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable