Wichtige Dokumente
S9262
Zinn(II)-chlorid Dihydrat
suitable for cell culture, ≥95%
Synonym(e):
Stannochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
SnCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
bp
652 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-38 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?