Merck
S6445
Sigma-Aldrich
S-2E
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
(S)-(+)-4-[1-(4-tert-Butylphenyl)-2-oxo-pyrrolidin-4-yl]methoxybenzoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 11 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N2C[C@@H](COc3ccc(cc3)C(O)=O)CC2=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-22(2,3)17-6-8-18(9-7-17)23-13-15(12-20(23)24)14-27-19-10-4-16(5-11-19)21(25)26/h4-11,15H,12-14H2,1-3H3,(H,25,26)/t15-/m0/s1
InChIKey
YZADMDZNVOBYGR-HNNXBMFYSA-N
Anwendung
S-2E may be used in cell signaling studies.
Biochem./physiol. Wirkung
HMG-CoA reductase and acetyl-CoA carboxylase inhibitor.
HMG-CoA reductase and acetyl-CoA carboxylase inhibitor. In the liver, S-2E is converted into its active metabolite, S-2E-CoA. S-2E-CoA noncompetitively inhibited the enzymatic activities of both 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-A (HMG-CoA) reductase and acetyl-CoA carboxylase at K(i)=18.11 microM and K(i)=69.2 microM, respectively.
Verpackung
Shipped ambient under nitrogen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)