S5001
Butylstearat
~99%
Synonym(e):
Butyl-stearat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~99%
Dichte
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChIKey
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter