Wichtige Dokumente
S3125
Sebacinsäure-bis-2-ethylhexylester
~95%
Synonym(e):
‘Dioctyl′-sebacat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~95%
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChIKey
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)