Merck
S3000
Sigma-Aldrich
Sebacinsäuredimethylester
≥95%
Synonym(e):
Decandisäure-1,10- dimethylester, Dimethyldecandisäure, NSC 9415
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.30
Beilstein:
1785523
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)