Wichtige Dokumente
S180
SB-206553 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
5-Methyl-1-(3-pyridylcarbamoyl)-1,2,3,5-tetrahydropyrrolo[2,3-f]indole hydrochloride hydrate, N-3-Pyridinyl-3,5-dihydro-5-methylbenzo(1,2-b:4,5-b′)dipyrrole-1(2H)carboxamide hydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
yellow
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
SMILES String
O.Cl.Cn1ccc2cc3N(CCc3cc12)C(=O)Nc4cccnc4
InChI
1S/C17H16N4O.ClH.H2O/c1-20-7-4-12-10-16-13(9-15(12)20)5-8-21(16)17(22)19-14-3-2-6-18-11-14;;/h2-4,6-7,9-11H,5,8H2,1H3,(H,19,22);1H;1H2
InChIKey
NXGFRKQJHLVHIT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable