Wichtige Dokumente
S1444
Anti-Sprouty 2 (N-Terminal) from rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-IGAN3, Anti-hSPRY2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 32-35 kDa (doublet)
Speziesreaktivität
human, canine
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 293-T transfected with human Sprouty 2.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using 293-T cells transfected with human Sprouty 2.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MDCK (Madin Darby canine kidney) cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPRY2(10253)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)