Merck
RES6007H-A7
SAFC
HEPES Natriumsalz
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ethanesulfonsäure Natriumsalz, N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(2-ethansulfonsäure) Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N2NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Anwendung
HEPES-Natrium ist ein biologischer Puffer, der oftmals als „Goods Puffer“ bezeichnet wird. HEPES-Natrium in Verbindung mit HEPES ist die am häufigsten verwendete biologische Pufferformulierung, da der pKa-Wert des Puffers bei 7,31 liegt, was einem physiologischen pH-Wert von 7,36 entspricht. HEPES-Natrium gilt für die Kultivierung von Zelllinien als ungiftig, ist sehr gut wasserlöslich und bietet eine hohe Lösungsklarheit.
HEPES-Natrium wird in Zellkulturmedien, biopharmazeutischen Pufferformulierungen (sowohl für Upstream- als auch Downstream-Prozesse) und diagnostischen Reagenzien verwendet.
Verpackung
Das Produkt ist in den folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES6007H-A701X: Behälter mit 100 g
RES6007H-A702X: Behälter mit 1 kg
RES6007H-A704X: Behälter mit 10 kg
RES6007H-A705X: Behälter mit 25 kg
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anca G Delgado et al.
Microbial cell factories, 11, 128-128 (2012-09-15)
Buffering to achieve pH control is crucial for successful trichloroethene (TCE) anaerobic bioremediation. Bicarbonate (HCO3-) is the natural buffer in groundwater and the buffer of choice in the laboratory and at contaminated sites undergoing biological treatment with organohalide respiring microorganisms.
Peng Yang
Macromolecular bioscience, 12(8), 1053-1059 (2012-06-19)
When lysozyme is dissolved in a neutral HEPES buffer solution (pH = 7.4) with 0.001-0.050 M TCEP added, a fast phase transition process occurs and the resulting novel fiber-like hierarchical supramolecular assemblies made by primary spherical-particle aggregation can function as a "superglue"
Rakesh K Pathak et al.
Analytical chemistry, 84(11), 5117-5123 (2012-05-04)
An in situ prepared Zn(2+) complex of triazole linked imino-thiophenyl conjugate of calix[4]arene, [ZnL], was demonstrated to be highly fluorescent in HEPES buffer solution. [ZnL] has been used as a chemo-sensing ensemble for the recognition of phosphates in general and
Junbo Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(13), 3623-3626 (2012-02-24)
We developed a novel method for Cu(2+) detection based on the ion promoted oxidation reaction. Chemodosimeter L (weak fluorescence) can be oxidized into 3-benzothiazoly-7-N,N-diethylaminocoumarin (strong green fluorescence, coumarin 6) by Cu(2+) with high selectivity and sensitivity in HEPES (10 mM
Wen-Yih Jeng et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 7), 829-838 (2012-07-04)
NkBgl, a β-glucosidase from Neotermes koshunensis, is a β-retaining glycosyl hydrolase family 1 enzyme that cleaves β-glucosidic linkages in disaccharide or glucose-substituted molecules. β-Glucosidases have been widely used in several applications. For example, mutagenesis of the attacking nucleophile in β-glucosidase