RDD013
BIS-TRIS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98.0%
Synonym(e):
(2,2-Bis-hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-tris-(hydroxymethyl)-methan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥98.0%
Form
crystalline powder
Verunreinigungen
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH-Wert
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
Nützlicher pH-Bereich
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Löslichkeit
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChIKey
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.