RAB0924
Rhesus Macaque IFNG / Interferon Gamma ELISA Kit
Synonym(e):
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
rhesus monkey
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rhesus macaque ... IFNG(574282)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable