R6153
Monoclonal Anti-RhoE antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 4, purified immunoglobulin, aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~29 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using HMVEC total cell extract.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RND3(390)
mouse ... Rnd3(74194)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable