Merck
R5883
Supelco
Reservoirs für LC-Säulen
capacity 700 mL, column I.D. 2.5 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.52
Materialien
polypropylene
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
700 mL
Säule ID
2.5 cm
Allgemeine Beschreibung
Spitz zulaufend für eine leckfreie Abdichtung.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)