Wichtige Dokumente
R5145
Anti-Rsk1 antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-p90rsk
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
antigen 80 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell lysate and rat brain extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA1(6195)
mouse ... Rps6ka1(20111)
rat ... Rps6ka1(81771)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)