R5030
Ridaifen-B
≥98% (HPLC), white, solid
Synonym(e):
1,1′-[(2-Phenyl-1-buten-1-ylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl)]bis-pyrrolidine
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ≥13 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(OCCN3CCCC3)cc2)c4ccc(OCCN5CCCC5)cc4
InChI
1S/C34H42N2O2/c1-2-33(28-10-4-3-5-11-28)34(29-12-16-31(17-13-29)37-26-24-35-20-6-7-21-35)30-14-18-32(19-15-30)38-27-25-36-22-8-9-23-36/h3-5,10-19H,2,6-9,20-27H2,1H3
InChIKey
XQQWCGJGUHJSLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable