Merck
R2126
Sigma-Aldrich
Ethyl ricinoleate
≥99%
Synonym(e):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid ethyl ester, Ricinoleic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H38O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.51
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h11,14,19,21H,3-10,12-13,15-18H2,1-2H3/b14-11-/t19-/m1/s1
InChIKey
AZXVZUBIFYQWJK-KWRJMZDGSA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves