R1512
Retinylpalmitat
potency: ≥1,700,000 USP units per g
Synonym(e):
All−trans−Retinolpalmitat, Vitamin-A-Palmitat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Form
solid or viscous liquid
Wirksamkeit
≥1,700,000 USP units per g
Enthält nicht
antioxidant
Farbe
yellow to yellow-green
mp (Schmelzpunkt)
26 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChIKey
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter