R134
Rilmenidine hemifumarate salt
solid
Synonym(e):
N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolamine hemifumarate salt, Oxaminozoline hemifumarate salt, Rilmenidene hemifumarate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
Servier
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1.C4CN=C(NC(C5CC5)C6CC6)O4
InChI
1S/2C10H16N2O.C4H4O4/c2*1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*7-9H,1-6H2,(H,11,12);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChIKey
LZFATBMLSYHRTC-WXXKFALUSA-N
Angaben zum Gen
human ... NISCH(11188)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable