R1131
Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)
whole antiserum
Synonym(e):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Methode(n)
indirect ELISA: 1:150,000
quantitative precipitin assay: 15.0 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable