Merck
Q1878
Sigma-Aldrich
Chinin
Synonym(e):
6′-Methoxycinchonidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.42
Beilstein:
91867
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
173-175 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChIKey
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
blockiert Kaliumkanäle
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F Azadmehr et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 127, 59-67 (2019-02-01)
This study employed a molecularly imprinted composite (MIC) to develop a selective and very sensitive sensor for the determination of quinine. To fabricate the MIC sensor, 3-methyl-4-nitrophenol (MNP) and L-tyrosine (Tyr) were simultaneously electrodeposited in acidic media containing HAuCl4 to