Merck
PRS2007
Anti-CAD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DFF40, Anti-DNA fragmentation factor, β-subunit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
predicted mol wt 40 kDa
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAD(790)
mouse ... Dffb(13368)
Immunogen
peptide corresponding to 17 amino acids near the center of murine CAD.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Other Notes
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2007.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)