PLA0301
Goat anti-BRG1/SMARCA4 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190, BAF190A, BRG1, BRG1-associated factor 190A, BRM/SWI2-related gene 1, CSS4, FLJ39786, MRD16, RTPS2, SNF2, SNF2-BETA, SNF2-like 4, SNF2L4, SNF2LB, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 4, SWI2, brahma protein-like 1, global transcription activator homologous sequence, hSNF2b, homeotic gene regulator, mitotic growth and transcription activator, nuclear protein GRB1, protein BRG-1, protein brahma homolog 1, sucrose nonfermenting-like 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:5,000
Hinterlegungsnummer
NP_003063.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
goat ... BRG1/SMARCA4(6597)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable