PLA0253
Rabbit anti-NPM1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
B23, NPM, member 1, nucleolar phosphoprotein B23, nucleolar protein NO38, nucleophosmin/nucleoplasmin family, numatrin, testicular tissue protein Li 128
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mg
Hinterlegungsnummer
NP_002511.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... NPM1(4869)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)