Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
PEXBUFF transfection enhancer increases the efficiency of CRISPR based RNP gene editing experiments. When added during RNP preparation workflow, PEXBUF increases editing.
Features and Benefits
- GRAS: generally regarded as safe
- Increases gene editing rates
- Easy workflow addition
- Works with various CAS9-based editors
Disclaimer
This product is covered by PCT/US2022/079037 and sold for research use only. Commercial use will require a license from Sigma-Aldrich. For licensing questions, please contact geneeditingip@milliporesigma.com.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?