Merck
PCG2003
Sigma-Aldrich
TruPAGE-Fertiggele
4-12%, 10 x 10cm, 12-well
Synonym(e):
Precast Gels for SDS-PAGE, Precast Polyacrylamide Gels
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
Beschreibung
for use with Life Technologies, XCell SureLock™ XCell I™, XCell II™ Mini-Cell and Bolt™ Mini Gel Tank
Haltbarkeit
24 mo. at 2‑8 °C (from the date of manufacture)
Verpackung
box of 10 ea
Konzentration
4-12% polyacrylamide
Kassette B × L
10 cm × 10 cm
Geldicke
1 mm
Well-Größe × Volumen
12 wells × 35 μL
Kompatibilität
for use with Lonza Ltd PAGEr Minigel Chamber
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
TruPAGE Fertiggele 4–12 % werden eingesetzt, um Proteine durch Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE) gefolgt von Western Blot zu trennen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
TruPAGE SDS-PAGE-Fertiggele zeichnen sich durch verbesserte Proteinauflösung, Reißfestigkeit und längere Haltbarkeit aus. TruPAGE-Gele werden mit Triethanolamin-Tricin (TEA-Tricin) formuliert und bieten eine pH-neutrale Laufumgebung, die zur Verhinderung von Proteinmodifikationen während des Experiments beiträgt.
Für eine bessere Gerätekompatibilität sind die Polyacrylamidfertiggele in zwei Gelkassettengrößen (10 x 10 cm und 10 x 8 cm) erhältlich. TruPAGE-Gele haben extrahohe Wells, um ein Überlaufen zu verhindern, und werden in zwei Formaten (mit 12 bzw. 17 Wells) angeboten. TruPAGE-Gele sind in mehreren Gelkonzentrationen (10 %, 12 %, 4–8 %, 4–12 % und 4–20 %) verfügbar, um die gewünschte Auflösung von Proteinen jeder Größe zu ermöglichen. Bitte wählen Sie anhand der Migrationstabelle aus, welche Kombination aus Fertiggel und Laufpuffer für Ihr Experiment geeignet ist. Verwenden Sie TruPAGE-formulierte Puffer nur zusammen mit TruPAGE-Gelen, um optimale Ergebnisse und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Informationen zu Pufferformulierungen und allgemeine Laufempfehlungen entnehmen Sie dem TruPAGE Technical Bulletin (Technisches Merkblatt).
  • Lange Haltbarkeit – Bei ordnungsgemäßer Lagerung 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
  • Leistungsstark – Erweiterte, in voller Länge auflösende Gele bieten verbesserte Auflösung.
  • Robust – Stärker als standardmäßige Polyacrylamid-Gele, reißfest bei der Verarbeitung nach der Elektrophorese.
  • Extrahohe Wells – Well-Ränder, die über die Rückplatte der Gelkassette hinausragen, gegen ein Überlaufen von Proben und für die Aufnahme größerer Probenvolumina.
  • Ausgezeichnete Kompatibilität – TruPAGE-Gele sind mit häufig genutzten Gellaufgeräten kompatibel, darunter Dual Run Tank von Sigma-Aldrich′(Z741768) und Geräten anderer Hersteller wie Life Technologies, Bio-Rad®, Lonza®, Hoefer®, CBS Scientific usw. Sie können so Ausrüstung weiter verwenden, die Sie bereits besitzen.
  • Schnell – Kurze Laufzeiten ab 30 Minuten.
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – Gele und Puffer als kostensparende Alternative ohne Kompromisse bei der Leistung und der Integrität von Experimenten.
TruPAGE Precast Gels Migration Chart
Es muss kein Kamm entfernt werden, wodurch gerissene oder verbogene Wells verhindert werden. Stattdessen verankern die Kassetten die Well-Finger. Außerdem muss kein Klebeband entfernt werden.
Rechtliche Hinweise
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Hoefer is a registered trademark of Hoefer, Inc.
Lonza is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
PAGEr is a trademark of Lonza Group Ltd.
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
konfiguriert für
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Leucine elicits myotube hypertrophy and enhances maximal contractile force in tissue engineered skeletal muscle in vitro.
Martin N R W, et al.
Journal of Cellular Physiology, 232(10), 2788-2797 (2017)
Syed Ahmad et al.
Analytical biochemistry, 574, 46-56 (2019-03-28)
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) are ion channels which regulate a numerous of neurotransmitters, including acetylcholine, norepinephrine, dopamine, serotonin and glutamate. These receptors are important targets for the study of a plethora of diseases such as Alzheimer's disease, schizophrenia, Parkinson's Disease
A simple and rapid approach to develop recombinant avian herpesvirus vectored vaccines using CRISPR/Cas9 system.
Tang N, et al.
Vaccine, 36(5), 716-722 (2018)
Polina L Yarova et al.
Science translational medicine, 7(284), 284ra60-284ra60 (2015-04-24)
Airway hyperresponsiveness and inflammation are fundamental hallmarks of allergic asthma that are accompanied by increases in certain polycations, such as eosinophil cationic protein. Levels of these cations in body fluids correlate with asthma severity. We show that polycations and elevated
Ann Kristin Hansen et al.
BMC musculoskeletal disorders, 18(1), 432-432 (2017-11-08)
The aim was to investigate whether resident chondrocytes in human articular cartilage and in subculture express vitamin D receptor (VDR) and the enzyme that hydroxylates the prohormone 25(OH)D Cartilage from human osteoarthritic knee joints, cultured chondrocytes and cells grown in