Merck
P9924
Sigma-Aldrich
pGlu-Ser-Leu-Arg-Trp-NH2
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Antho-RW amide I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H46N10O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
670.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
Sonstige Hinweise
Neuropeptide originally isolated from sea anemones
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Graff, D. and Grimmelikhuijzen, C.J.P.
Brain Research, 422, 354-354 (1988)