Merck
P8575
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure-(carboxy-14C)
ethanol solution
About This Item
Lineare Formel:
CH3[CH2]1414COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
ethanol solution
Kennzeichnungsgrad
40-60 mCi per mmol
Massenverschiebung
M+2
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC[14C](O)=O