Wichtige Dokumente
P8462
Protein Kinase C Fragment 19-36
≥97% (HPLC)
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
2.1 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C93H159N35O24/c1-47(2)39-62(122-74(135)50(7)113-70(132)45-111-77(138)55(24-12-15-33-94)116-78(139)58(27-19-37-109-92(103)104)115-75(136)51(8)114-84(145)63(40-52-21-10-9-11-22-52)123-76(137)54(97)23-18-36-108-91(101)102)85(146)118-59(28-20-38-110-93(105)106)79(140)119-60(29-31-67(98)129)82(143)117-56(25-13-16-34-95)80(141)124-65(42-68(99)130)87(148)128-73(49(5)6)89(150)125-64(41-53-44-107-46-112-53)86(147)120-61(30-32-71(133)134)83(144)127-72(48(3)4)88(149)121-57(26-14-17-35-96)81(142)126-66(90(151)152)43-69(100)131/h9-11,21-22,44,46-51,54-66,72-73H,12-20,23-43,45,94-97H2,1-8H3,(H2,98,129)(H2,99,130)(H2,100,131)(H,107,112)(H,111,138)(H,113,132)(H,114,145)(H,115,136)(H,116,139)(H,117,143)(H,118,146)(H,119,140)(H,120,147)(H,121,149)(H,122,135)(H,123,137)(H,124,141)(H,125,150)(H,126,142)(H,127,144)(H,128,148)(H,133,134)(H,151,152)(H4,101,102,108)(H4,103,104,109)(H4,105,106,110)/t50-,51-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,72-,73-/m0/s1
InChIKey
NHCJMYZDRROLEW-OFXZVSIYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PRKCB(5579)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?