Merck
P8404
Sigma-Aldrich
Phenyltoloxamin -citrat (Salz)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-2([α-phenyl-o-tolyl]oxy)ethylamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO · C6H8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Form
powder
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
ZZYHCCDMBJTROG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)