Merck
P7331
1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
synthetic, ~99%
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H72NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
677.93
EC Number:
242-085-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3921768
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UUWRZZSWSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)