Wichtige Dokumente
P7036
Parathormon
≥92% (HPLC), powder
Synonym(e):
PTH human
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Assay
≥92% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Peptide content, ≥70%
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PTH(5741)
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)