Merck
P6915
Sigma-Aldrich
Kreatinphosphat Dinatriumsalz Hydrat
~98% (enzymatic)
Synonym(e):
N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-Methylglycin
About This Item
Lineare Formel:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.08 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~98% (enzymatic)
Verunreinigungen
<0.02% free creatine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphokreatin, ein Hochenergie-Phosphatreservoir in der Muskulatur von Wirbeltieren und einigen Nicht-Wirbeltieren, liefert Phosphat für die ADP-ATP-Umwandlung.
Verpackung
This type not always available. To avoid delay, we will substitute P 7936 unless we are specifically asked not to do so.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)