P6623
Anti-Phosphothreonine antibody, Mouse monoclonal
clone PTR-8, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Phosphothreonine, Phospho Thr, Phospho Threonine, Phospho-Thr, Phospho-Threonine, p-Thr
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PTR-8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
~2.5 mg/mL
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using A431 cell extracts
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable