P5710
D-Pantothensäure Hemicalciumsalz
BioXtra
Synonym(e):
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanin Hemicalciumsalz, D-Pantothensäure Calciumsalz, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B5
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChIKey
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable