P5511
Protein-Kinase A aus Rinderherz
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Protein Kinase, 3′,5′-cyclic-AMP-dependent from bovine heart
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥0.8 units/μg protein
Zusammensetzung
Protein, ≥70%
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... PRKACA(282322) , PRKACB(282323)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable