P4547
Prostaglandin A2 -Lösung
10 mg/mL in methyl acetate, ~95%, synthetic
Synonym(e):
PGA2
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
~95%
Konzentration
10 mg/mL in methyl acetate
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]1(\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C=CC(=O)[C@]1([H])C\C=C/CCCC(O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
15.8 °F
Flammpunkt (°C)
-9 °C