Merck
P3395
Sigma-Aldrich
Pentachlornitrobenzol
99% (GC)
Synonym(e):
PCNB, Quintozen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6Cl5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
Beilstein:
1914324
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChIKey
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)