Wichtige Dokumente
P2738
PPNDS
solid
Synonym(e):
Pyridoxal-5′-phosphate-6-(2′-naphthylazo-6′-nitro-4′,8′-disulfonate) tetrasodium salt
About This Item
Form
solid
Farbe
dark red
Löslichkeit
H2O: 38 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
Angaben zum Gen
human ... P2RX1(5023)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)