Merck
P2405
Sigma-Aldrich
[Tyr27]-PTH Fragment 27-48 human
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Tyr-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-Val-Ala-Leu-Gly-Ala-Pro-Leu-ala-Pro-Arg-Asp-Ala-Gly-Ser
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C104H159N29O31
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2311.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97% (HPLC)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C104H159N29O31/c1-49(2)35-65(87(147)113-45-78(138)115-56(13)101(161)132-33-20-25-75(132)98(158)128-66(36-50(3)4)90(150)118-57(14)102(162)133-34-19-24-74(133)97(157)121-63(23-18-32-111-104(108)109)88(148)126-71(42-80(140)141)91(151)116-54(11)84(144)112-46-79(139)119-73(47-134)103(163)164)122-85(145)55(12)117-99(159)82(52(7)8)130-95(155)68(39-58-21-16-15-17-22-58)124-94(154)70(41-77(107)137)125-93(153)69(40-60-44-110-48-114-60)129-100(160)83(53(9)10)131-96(156)72(43-81(142)143)127-89(149)64(30-31-76(106)136)120-92(152)67(37-51(5)6)123-86(146)62(105)38-59-26-28-61(135)29-27-59/h15-17,21-22,26-29,44,48-57,62-75,82-83,134-135H,18-20,23-25,30-43,45-47,105H2,1-14H3,(H2,106,136)(H2,107,137)(H,110,114)(H,112,144)(H,113,147)(H,115,138)(H,116,151)(H,117,159)(H,118,150)(H,119,139)(H,120,152)(H,121,157)(H,122,145)(H,123,146)(H,124,154)(H,125,153)(H,126,148)(H,127,149)(H,128,158)(H,129,160)(H,130,155)(H,131,156)(H,140,141)(H,142,143)(H,163,164)(H4,108,109,111)/t54-,55-,56-,57-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,82-,83-/m0/s1
InChIKey
RETHEWAGNRATRB-SRPXZWSXSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTH(5741)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)