Merck
P2238
Sigma-Aldrich
PBDA
>95% (NMR), liquid
Synonym(e):
4,4′-Phosphinicobis(butane-1,3-dicarboxylic acid)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
>95% (NMR)
Form
liquid
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CCC(CP(O)(=O)CC(CCC(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H19O10P/c13-9(14)3-1-7(11(17)18)5-23(21,22)6-8(12(19)20)2-4-10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
InChIKey
SGRJLTOOQLQDRH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Potent inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (NAAG peptidase), selective mGluR3-metabotropic glutamate receptor- agonist.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dual function glutamate-related ligands: discovery of a novel, potent inhibitor of glutamate carboxypeptidase II possessing mGluR3 agonist activity.
F Nan et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(5), 772-774 (2000-03-15)