Wichtige Dokumente
P1710
Piperazin-2-carbonsäure -dihydrochlorid
≥98%
About This Item
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
InChIKey
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)