Merck
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylenglykol-monooctadecylether
Synonym(e):
C18E6, Octadecylhexaglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
non-ionic
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable