P0999
Anti-Potassium Channel Kv10.1 (EAG-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Ether-a-go-go K+ channel 1, Anti-KCNH1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
western blot: 1:200 using rat brain lysate and transfected cells HEK-KV10.1.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNH1(3756)
mouse ... Kcnh1(16510)
rat ... Kcnh1(65198)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable