Wichtige Dokumente
P0105
PM-20
≥96% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-[1,1′-biphenyl]-4-yl-3,4-bis[(2-hydroxyethyl)thio]-1H-Pyrrole-2,5-dione
About This Item
Assay
≥96% (HPLC)
Form
solid
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCSC1=C(SCCO)C(=O)N(C1=O)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO4S2/c22-10-12-26-17-18(27-13-11-23)20(25)21(19(17)24)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,22-23H,10-13H2
InChIKey
RFZCIUONZTUZER-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)