Wichtige Dokumente
O1753
Octanoylchlorid
~98%
Synonym(e):
Caprylsäurechlorid
About This Item
Dampfdruck
2.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
~98%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
InChIKey
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter