N8393
Neocarraoctaose 41,43,45,47-tetrasulfate tetrasodium salt
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2O[C@@H]3CO[C@H]([C@H]2O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@H]([C@H]5O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]8O[C@@H]9CO[C@H]([C@H]8O)[C@H]9O[C@@H]%10O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]%11O[C@@H]%12CO[C@@H]([C@H]%12O)[C@H]%11O)[C@H]%10O)[C@H]7O)[C@H]4O)[C@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C48H74O49S4.4Na/c49-1-9-29(94-98(63,64)65)37(18(54)41(62)79-9)90-43-20(56)34-26(14(84-43)6-76-34)87-47-24(60)39(31(11(3-51)81-47)96-100(69,70)71)92-45-22(58)36-28(16(86-45)8-78-36)89-48-25(61)40(32(12(4-52)82-48)97-101(72,73)74)93-44-21(57)35-27(15(85-44)7-77-35)88-46-23(59)38(30(10(2-50)80-46)95-99(66,67)68)91-42-19(55)33-17(53)13(83-42)5-75-33;;;;/h9-62H,1-8H2,(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41?,42-,43-,44-,45-,46+,47+,48+;;;;/m1..../s1
InChIKey
QVAKGEVIXLNPPV-CQWLXSKTSA-J
Anwendung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable