Merck
N6905
Sigma-Aldrich
NZCYM Bouillon EZMix Pulver
EZMix powder microbial growth medium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
NZCYM is a microbial growth medium used for the cultivation of E. coli and lambda bacteriophage. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, and water-soluble vitamins in a low-salt formulation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
NZCYM EZMix powder provides:
  • Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
  • Easy scale-up using larger package size
  • Standard formulation
Komponenten
10 g/L Tryptone
5 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
1 g/L Casamino Acids
1 g/L MgSO4
0.6 g/L inert binder
Rekonstituierung
Herstellung
1. 22.58 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Für 15 Minuten bei 121°C autoklavieren.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Method for bacteriophage isolation against target Campylobacter strains
C. Carvalho
Letters in Applied Microbiology (2009)