N6523
Anti-Nephronophthisis (NPH) (pic) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 90 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL
western blot: 2-10 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(O)=O)c34
Angaben zum Gen
mouse ... Nphp1(53885)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Not finding the right product?